Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2D1 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome UBE2D1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954919
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13855-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944919
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13855-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934919
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13855-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
UBE2D1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBE2D1 solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALKRIQ KELSDLQRDP PAHCSAGPVG DDLFHWQATI MGPPDSAYQG GVFFLTVHFP TDYPFKPPKI AFTTKIYHPN INSNGSICLD ILRSQWSPAL TVSKVLLSIC SLLCDPNPDD PLVPDIAQIY KSDKEKYNRH AREWTQKYAM
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.