Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2W Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UBE2W, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7913-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001001481.2
UBE2W Protein
Research Use Only
UBE2W
Recombinant Protein
E. coli
MASMQKRLQK ELLALQNDPP PGMTLNEKSV QNSITQWIVD MEGAPGTLYE GEKFQLLFKF SSRYPFDSPQ VMFTGENIPV HPHVYSNGHI CLSILTEDWS PALSVQSVCL SIISMLSSCK EKRRPPDNSF YVRTCNKNPK KTKWWYHDDT C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55284
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol