Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin K48R Protein
A cDNA sequence encoding the Ubiquitin K48R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Specifica
ID gene (immissione) 7311; 7314; 6233; 7316
Nome Ubiquitin K48R Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene RPS27A; UBB; UBC; UBA52
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15974969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13871-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15964969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13871-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13871-1MG
1 mg
4240.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7311; 7314; 6233; 7316
Research Use Only
RPS27A; UBB; UBC; UBA52
Human
Untagged
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Ubiquitin K48R Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
Diluted in PBS plus 5% glycerol.