Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCHL3 Protein
A cDNA sequence encoding the UCHL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | UCHL3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity: >3,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Ubiquitin-AMC at pH 8.0, at 37C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975528
|
enQuireBio™
QP10906-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965528
|
enQuireBio™
QP10906-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955528
|
enQuireBio™
QP10906-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UCHL3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGQRWLPLE ANPEVTNQFL KQLGLHPNWQ FVDVYGMDPE LLSMVPRPVC AVLLLFPITE KYEVFRTEEE EKIKSQGQDV TSSVYFMKQT ISNACGTIGL IHAIANNKDK MHFESGSTLK KFLEESVSMS PEERARYLEN YDAIRVTHET SAHEGQTEAP SIDEKVDLHF IALVHVDGHL YELDGRKPFP INHGETSDET LLEDAIEVCK KFMERDPDEL RFNAIALSAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity: >3,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Ubiquitin-AMC at pH 8.0, at 37C. | |
Human | |
His | |
The UCHL3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT and 10% glycerol. |