Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UFSP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UFSP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome UFSP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15925009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13883-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13883-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15915009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13883-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
UFSP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UFSP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGDKPPG FRGSRDWIGC VEASLCLAHF GGPQGRLCHV PRGVGLHGEL ERLYSHFAGG GGPVMVGGDA DARSKALLGV CVGSGTEAYV LVLDPHYWGT PKSPSELQAA GWVGWQEVSA AFDPNSFYNL CLTSLSSQQQ QRTLD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.