Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UGT8 Protein
A cDNA sequence encoding the UGT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | UGT8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955009
|
enQuireBio™
QP13884-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945009
|
enQuireBio™
QP13884-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935009
|
enQuireBio™
QP13884-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UGT8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UGT8 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAKIIIVP PIMFESHMYI FKTLASALHE RGHHTVFLLS EGRDIAPSNH YSLQRYPGIF NSTTSDAFLQ SKMRNIFSGR LTAIELFDIL DHYTKNCDLM VGNHALIQGL KKEKFDLLLV DPNDMCGFVI AHLLGVKYAV FSTGLWYPAE VGAPAPLAYV PEFNSLLTDR MNLLQRMKNT GVYLISRLGV SFLVLPKYER IMQKYNLLPE KSMYDLVHGS SLWMLCTDVA LEFPRPTLPN VVYVGGILTK PASPLPEDLQ RWVNGANEHG FVLVSFGAGV KYLSEDIANK LAGALGRLPQ KVIWRFSGPK PKNLGNNTKL IEWLPQNDLL GHSKIKAFLS HGGLNSIFET MYHGVPVVGI PLFGDHYDTM TRVQAKGMGI LLEWKTVTEK ELYEALVKVI NNPSYRQRAQ KLSEIHKDQP GHPVNRTIYW IDYIIRHNGA HHLRAAVHQI SFCQYFLLDI AFVLLLGAAL LYFLLSWVTK FIYRKIKSLW SRNKHSTVNG HYHNGILNGK YKRNGHIKHE KKVK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |