Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP2 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome ULBP2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13886-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13886-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15925019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13886-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13886-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15965019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13886-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ULBP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ULBP2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M urea, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGRADP HSLCYDITVI PKFRPGPRWC AVQGQVDEKT FLHYDCGNKT VTPVSPLGKK LNVTTAWKAQ NPVLREVVDI LTEQLRDIQL ENYTPKEPLT LQARMSCEQK AEGHSSGSWQ FSFDGQIFLL FDSEKRMWTT VHPGARKMKE KWENDKVVAM SFHYFSMGDC IGWLEDFLMG MDSTLEPSAG APLAMS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.