Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPF0568 protein C14orf166 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0568 protein C14orf166, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8275-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063711
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057123.1
UPF0568 protein C14orf166 Protein
Research Use Only
C14orf166
Recombinant Protein
E. coli
MFRRKLTALD YHNPAGFNCK DETEFRNFIV WLEDQKIRHY KIEDRGNLRN IHSSDWPKFF EKYLRDVNCP FKIQDRQEAI DWLLGLAVRL EYGDNAEKYK DLVPDNSKTA DNATKNAEPL INLDVNNPDF KAGVMALANL LQIQRHDDYL VMLKAIRILV QERLTQDAVA KANQTKEGLP VALDKHILGF DTGDAVLNEA AQILRLLHIE ELRELQTKIN EAIVAVQAII ADPKTDHRLG KVGR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51637
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol