Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPK3A Protein
A cDNA sequence encoding the UPK3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome UPK3A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13898-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13898-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13898-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
UPK3A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPK3A protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVNLQP QLASVTFATN NPTLTTVALE KPLCMFDSKE ALTGTHEVYL YVLVDSAISR NASVQDSTNT PLGSTFLQTE GGRTGPYKAV AFDLIPCSDL PSLDAIGDVS KASQILNAYL VRVGANGTCL WDPNFQGLCN PPLSAATEYR FKYVLVNMST GLVEDQTLWS DPIRTNQLTP YSTIDTWPGR RSGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.