missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC1 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | UQCRC1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915079
|
enQuireBio™
QP13903-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905079
|
enQuireBio™
QP13903-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995069
|
enQuireBio™
QP13903-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UQCRC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UQCRC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFTATFA QALQFVPETQ VSLLDNGLRV ASEQSSQPTC TVGVWIDVGS RFETEKNNGA GYFLEHLAFK GTKNRPGSAL EKEVESMGAH LNAYSTREHT AYYIKALSKD LPKAVELLGD IVQNCSLEDS QIEKERDVIL REMQENDASM RDVVFNYLHA TAFQGTPLAQ AVEGPSENVR KLSRADLTEY LSTHYKAPRM VLAAAGGVEH QQLLDLAQKH LGGIPWTYAE DAVPTLTPCR FTGSEIRHRD DALPFAHVAI AVEGPGWASP DNVALQVANA IIGHYDCTYG GGVHLSSPLA SGAVANKLCQ SFQTFSICYA ETGLLGAHFV CDRMKIDDMM FVLQGQWMRL CTSATESEVA RGKNILRNAL VSHLDGTTPV CEDIGRSLLT YGRRIPLAEW ESRIAEVDAS VVREICSKYI YDQCPAVAGY GPIEQLPDYN RIRSGMFWLR F | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |