Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC2 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | UQCRC2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945079
|
enQuireBio™
QP13904-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925079
|
enQuireBio™
QP13904-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935079
|
enQuireBio™
QP13904-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UQCRC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UQCRC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLKVAPKVK ATAAPAGAPP QPQDLEFTKL PNGLVIASLE NYSPVSRIGL FIKAGSRYED FSNLGTTHLL RLTSSLTTKG ASSFKITRGI EAVGGKLSVT ATRENMAYTV ECLRGDVDIL MEFLLNVTTA PEFRRWEVAD LQPQLKIDKA VAFQNPQTHV IENLHAAAYR NALANPLYCP DYRIGKVTSE ELHYFVQNHF TSARMALIGL GVSHPVLKQV AEQFLNMRGG LGLSGAKANY RGGEIREQNG DSLVHAAFVA ESAVAGSAEA NAFSVLQHVL GAGPHVKRGS NTTSHLHQAV AKATQQPFDV SAFNASYSDS GLFGIYTISQ ATAAGDVIKA AYNQVKTIAQ GNLSNTDVQA AKNKLKAGYL MSVESSECFL EEVGSQALVA GSYMPPSTVL QQIDSVANAD IINAAKKFVS GQKSMAASGN LGHTPFVDEL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |