Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Urokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Urokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 755.00€
Specifica
Nome Urokinase Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13908-100UG
100 μg
137.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13908-1MG
1 mg
187.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15965089
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13908-5MG
5 mg
755.00€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Urokinase Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 94.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
The Urokinase was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing phosphate buffer.