Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UXT Protein
A cDNA sequence encoding the UXT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | UXT Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945109
|
enQuireBio™
QP13914-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935109
|
enQuireBio™
QP13914-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925109
|
enQuireBio™
QP13914-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UXT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UXT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATPPKRRAV EATGEKVLRY ETFISDVLQR DLRKVLDHRD KVYEQLAKYL QLRNVIERLQ EAKHSELYMQ VDLGCNFFVD TVVPDTSRIY VALGYGFFLE LTLAEALKFI DRKSSLLTEL SNSLTKDSMN IKAHIHMLLE GLRELQGLQN FPEKPHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |