Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human V-type proton ATPase subunit G 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) V-type proton ATPase subunit G 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8310-ec-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053931
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004879.1
V-type proton ATPase subunit G 1 Protein
Research Use Only
ATP6G
Recombinant Protein
E. coli
ASQSQGIQQL LQAEKRAAEK VSEARKRKNR RLKQAKEEAQ AEIEQYRLQR EKEFKAKEAA ALGSRGSCST EVEKETQEKM TILQTYFRQN RDEVLDNLLA FVCDIRPEIH ENYRING
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9550
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol