Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vitamin D-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vitamin D-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
263.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000574.2
ID gene (immissione) 2638
Nome Vitamin D-binding Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16037711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-10UG
10 μg
263.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16027711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-100UG
100 μg
655.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16047711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16057711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16067711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16077711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9147-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000574.2
Vitamin D-binding Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMOSTAR
Tris-based buffer, 50% glycerol
2638
Research Use Only
GC
Recombinant Protein
Yeast
RGRDYEKNKV CKEFSHLGKE DFTSLSLVLY SRKFPSGTFE QVSQLVKEVV SLTEACCAEG ADPDCYDTRT SALSAKSCES NSPFPVHPGT AECCTKEGLE RKLCMAALKH QPQEFPTYVE PTNDEICEAF RKDPKEYANQ FMWEYSTNYG QAPLSLLVSY TKSYLSMVGS CCTSASPTVC FLKERLQLKH LSLLTTLSNR VCSQYAAYGE KKSRLSNLIK LAQKVPTADL EDVLPLAEDI TNILSKCCES ASEDCMAKEL PEHTVKLCDN LSTKNSKFED CCQEKTAMDV FVCTYFMPAA QLPELPDVEL PTNKDVCDPG NTKVMDKYTF ELSRRTHLPE VFLSKVLEPT LKSLGECCDV EDSTTCFNAK GPLLKKELSS FIDKGQELCA DYSENTFTEY KKKLAERLKA KLPDATPKEL AKLVNKRSDF ASNCCSINSP PLYCDSEIDA ELKNIL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.