Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VNN1 Protein
A cDNA sequence encoding the VNN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome VNN1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13938-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13938-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13938-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
VNN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
VNN1 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 0.1% amisoft CS-22, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASQDTFTAAVYE HAAILPNATL TPVSREEALA LMNRNLDILE GAITSAADQG AHIIVTPEDA IYGWNFNRDS LYPYLEDIPD PEVNWIPCNN RNRFGQTPVQ ERLSCLAKNN SIYVVANIGD KKPCDTSDPQ CPPDGRYQYN TDVVFDSQGK LVARYHKQNL FMGENQFNVP KEPEIVTFNT TFGSFGIFTC FDILFHDPAV TLVKDFHVDT IVFPTAWMNV LPHLSAVEFH SAWAMGMRVN FLASNIHYPS KKMTGSGIYA PNSSRAFHYD MKTEEGKLLL SQLDSHPSHS AVVNWTSYAS SIEALSSGNK EFKGTVFFDE FTFVKLTGVA GNYTVCQKDL CCHLSYKMSE NIPNEVYALG AFDGLHTVEG RYYLQICTLL KCKTTNLNTC GDSAETASTR FEMFSLSGTF GTQYVFPEVL LSENQLAPGE FQVSTDGRLF SLKPTSGPVL TVTLFGRLYE KDWASNASSG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.