Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WBP2 Protein
A cDNA sequence encoding the WBP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome WBP2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13954-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15925229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13954-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13954-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
WBP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The WBP2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALNKNH SEGGGVIVNN TESILMSYDH VELTFNDMKN VPEAFKGTKK GTVYLTPYRV IFLSKGKDAM QSFMMPFYLM KDCEIKQPVF GANYIKGTVK AEAGGGWEGS ASYKLTFTAG GAIEFGQRML QVASQASRGE VPSGAYGYSY MPSGAYVYPP PVANGMYPCP PGYPYPPPPP EFYPGPPMMD GAMGYVQPPP PPYPGPMEPP VSGPDVPSTP AAEAKAAEAA ASAYYNPGNP HNVYMPTSQP PPPPYYPPED KKTQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.