Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WIBG Protein
A cDNA sequence encoding the WIBG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome WIBG Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13958-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13958-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13958-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
WIBG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
WIBG Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MEAAGSPAAT ETGKYIASTQ RPDGTWRKQR RVKEGYVPQE EVPVYENKYV KFFKSKPELP PGLSPEATAP VTPSRPEGGE PGLSKTAKRN LKRKEKRRQQ QEKGEAEALS RTLDKVSLEE TAQLPSAPQG SRAAPTAASD QPDSAATTEK AKKIKNLKKK LRQVEELQQR IQAGEVSQPS KEQLEKLARR RALEEELEDL ELGLLEHHHH HH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.