Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WWC1 Protein
A cDNA sequence encoding the WWC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome WWC1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15905269
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13966-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15995259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13966-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15985259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13966-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
WWC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The WWC1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEAVGATR IQIALKYDEK NKQFAILIIQ LSNLSALLQQ QDQKVNIRVA VLPCSESTTC LFRTRPLDAS DTLVFNEVFW VSMSYPALHQ KTLRVDVCTT DRSHLEECLG GAQISLAEVC RSGERSTRWY NL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.