Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YY1 Protein
A cDNA sequence encoding the YY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome YY1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15915339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13988-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13988-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15995329
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13988-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
YY1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The YY1 solution (0.25 mg/1ml) contains PBS, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGDTL YIATDGSEMP AEIVELHEIE VETIPVETIE TTVVGEEEEE DDDDEDGGGG DHGGGGGHGH AGHHHHHHHH HHHPPMIALQ PLVTDDPTQV HHHQEVILVQ TREEVVGGDD SDGLRAEDGF EDQILIPVPA PAGGDDDYIE QTLVTVAAAG KSGGGGSSSS GGGRVKKGGG KKSGKKSYLS GGAGAAGGGG ADPGNKKWEQ KQVQIKTLEG EFSVTMWSSD EKKDIDHETV VEEQIIGENS PPDYSEYMTG KKLPPGGIPG IDLSDPKQLA EFARMKPRKI KEDDAPRTIA CPHKGCTKMF RDNSAMRKHL HTHGPRVHVC AECGKAFVES SKLKRHQLVH TGEKPFQCTF EGCGKRFSLD FNLRTHVRIH TGDRPYVCPF DGCNKKFAQS TNLKSHILTH AKAKNNQ
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.