Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZADH2 Protein
A cDNA sequence encoding the ZADH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 284273 |
---|---|
Nome | ZADH2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ZADH2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945339
|
enQuireBio™
QP13989-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935339
|
enQuireBio™
QP13989-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925339
|
enQuireBio™
QP13989-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
284273 | |
Research Use Only | |
ZADH2 | |
Human | |
His | |
The ZADH2 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
ZADH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKLVVT RLSPNFREAV TLSRDCPVPL PGDGDLLVRN RFVGVNASDI NYSAGRYDPS VKPPFDIGFE GIGEVVALGL SASARYTVGQ AVAYMAPGSF AEYTVVPASI ATPVPSVKPE YLTLLVSGTT AYISLKELGG LSEGKKVLVT AAAGGTGQFA MQLSKKAKCH VIGTCSSDEK SAFLKSLGCD RPINYKTEPV GTVLKQEYPE GVDVVYESVG GAMFDLAVDA LATKGRLIVI GFISGYQTPT GLSPVKAGTL PAKLLKKSAS VQGFFLNHYL SKYQAAMSHL LEMCVSGDLV CEVDLGDLSP EGRFTGLESI FRAVNYMYMG KNTGKIVVEL PHSVNSKL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |