Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZCCHC17 Protein
A cDNA sequence encoding the ZCCHC17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ZCCHC17 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15935349
|
enQuireBio™
QP13992-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915349
|
enQuireBio™
QP13992-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925349
|
enQuireBio™
QP13992-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ZCCHC17 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ZCCHC17 protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNSGRPE TMENLPALYT IFQGEVAMVT DYGAFIKIPG CRKQGLVHRT HMSSCRVDKP SEIVDVGDKV WVKLIGREMK NDRIKVSLSM KVVNQGTGKD LDPNNVIIEQ EERRRRSFQD YTGQKITLEA VLNTTCKKCG CKGHFAKDCF MQPGGTKYSL IPDEEEEKEE AKSAEFEKPD PTRNPSRKRK KEKKKKKHRD RKSSDSDSSD SESDTGKRAR HTSKDSKAAK KKKKKKKHKK KHKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |