Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZMAT3 Protein
A cDNA sequence encoding the ZMAT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 64393 |
---|---|
Nome | ZMAT3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ZMAT3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925389
|
enQuireBio™
QP14002-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915389
|
enQuireBio™
QP14002-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905389
|
enQuireBio™
QP14002-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
64393 | |
Research Use Only | |
ZMAT3 | |
Human | |
His | |
The ZMAT3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
ZMAT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILLQHA VLPPPKQPSP SPPMSVATRS TGTLQLPPQK PFGQEASLPL AGEEELSKGG EQDCALEELC KPLYCKLCNV TLNSAQQAQA HYQGKNHGKK LRNYYAANSC PPPARMSNVV EPAATPVVPV PPQMGSFKPG GRVILATEND YCKLCDASFS SPAVAQAHYQ GKNHAKRLRL AEAQSNSFSE SSELGQRRAR KEGNEFKMMP NRRNMYTVQN NSAGPYFNPR SRQRIPRDLA MCVTPSGQFY CSMCNVGAGE EMEFRQHLES KQHKSKVSEQ RYRNEMENLG YV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |