Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZNF32 Protein
A cDNA sequence encoding the ZNF32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ZNF32 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955389
|
enQuireBio™
QP14003-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945389
|
enQuireBio™
QP14003-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935389
|
enQuireBio™
QP14003-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ZNF32 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ZNF32 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFGFPTA TLLDCHGRYA QNVAFFNVMT EAHHKYDHSE ATGSSSWDIQ NSFRREKLEQ KSPDSKTLQE DSPGVRQRVY ECQECGKSFR QKGSLTLHER IHTGQKPFEC THCGKSFRAK GNLVTHQRIH TGEKPYQCKE CGKSFSQRGS LAVHERLHTG QKPYECAICQ RSFRNQSNLA VHRRVHSGEK PYRCDQCGKA FSQKGSLIVH IRVHTGLKPY ACTQCRKSFH TRGNCILHGK IHTGETPYLC GQCGKSFTQR GSLAVHQRSC SQRLTL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |