Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Ohio Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Ohio was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome Influenza-B Ohio Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Influenza
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15970429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12441-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12441-10UG
10 μg
301.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12441-100UG
100 μg
2725.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Influenza-B Ohio Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant B/Ohio/01/05 solution contains 30mM Sodium phosphate, pH 7.4 and 50mM NaCl.