Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 California Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 California was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | Influenza H1N1 California Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Influenza |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949288
|
enQuireBio™
QP12075-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939288
|
enQuireBio™
QP12075-10UG |
10 μg |
301.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929288
|
enQuireBio™
QP12075-100UG |
100 μg |
2725.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Influenza H1N1 California Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% under the conditions that would preserve its biological activity and tertiary structure. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The Recombinant H1N1 A/California/04/2009 solution 10mM Sodium phosphate pH 7, 150mM Sodium Chloride, and 0.005% Tween 20. |