Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Solomon Islands Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 Solomon Islands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3030.00€
Specifica
Nome | Influenza H1N1 Solomon Islands Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Influenza |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959298
|
enQuireBio™
QP12078-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15969298
|
enQuireBio™
QP12078-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939298
|
enQuireBio™
QP12078-100UG |
100 μg |
2725.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949298
|
enQuireBio™
QP12078-1MG |
1 mg |
3030.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Influenza H1N1 Solomon Islands Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Influenza H1N1 | |
The Recombinant H1N1 A/Solomon Islands/03/2006 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |