Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Uruguay Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the H3N2 Uruguay Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome Influenza H3N2 Uruguay Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Influenza
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15909338
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12089-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15999328
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12089-10UG
10 μg
301.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15989328
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12089-100UG
100 μg
2725.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Influenza H3N2 Uruguay Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant H3N2 A/ Uruguay 716/2007solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.