Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein
A cDNA sequence encoding the Vietnam HN31242/2007 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | H |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975169
|
enQuireBio™
QP13935-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965169
|
enQuireBio™
QP13935-10UG |
10 μg |
301.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955169
|
enQuireBio™
QP13935-100UG |
100 μg |
2725.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Influenza Vietnam HN31242/2007 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMDQICIG YHANNSTEQV DTIMEKNVTV THAQDILEKT HNGKLCDLDG VKPLILRDCS VAGWLLGNPM CDEFINVPEW SYIVEKANPA NDLCYPGNFN DYEELKHLLS RINHFEKIQI IPKSSWSDHE ASSGVSSACP YQGVPSFFRN VVWLIKKNNT YPTIKRSYNN TNQEDLLILW GIHHSNDAAE QTKLYQNPTT YISVGTSTLN QRLVPKIATR SKVNGQSGRM DFFWTILKPN DAINFESNGN FIAPEYAYKI VKKGDSAIMK SEVEYGNCNT KCQTPIGAIN SSMPFHNIHP LTIGECPKYV KSNKLVLATG LRNSPLHHHH HH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
H | |
Influenza | |
His | |
The H5N1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |