Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8759-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16056331
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_003399940.1
50 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Research Use Only
esxB
Recombinant Protein
Yeast
AEMKTDAATL AQEAGNFERI SGDLKTQIDQ VESTAGSLQG QWRGAAGTAA QAAVVRFQEA ANKQKQELDE ISTNIRQAGV QYSRADEEQQ QALSSQMGF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.