missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque FLT3L / Flt3 ligand Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque FLT3L / Flt3 ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3075.00€
Specifica
Numero di accesso | XP_014980066.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 719239 |
Nome | FLT3L / Flt3 ligand Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943888
|
enQuireBio™
QP10447-EC-2UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923888
|
enQuireBio™
QP10447-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913888
|
enQuireBio™
QP10447-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933888
|
enQuireBio™
QP10447-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
XP_014980066.1 | |
FLT3L / Flt3 ligand Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVPSNLQD EELCGALWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQHP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPRSPGALEA TALTAPQRP | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
719239 | |
Research Use Only | |
FLT3LG | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human AML5 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |