Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL17 / IL17A Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6211-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
XP_001106391.1
IL17 / IL17A Protein
Research Use Only
IL17A
Recombinant Protein
E. coli
GIAIPRNPGC PNSEDKTFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCVNAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPRHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
708123
10 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol