missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1995.00€
Specifica
Nome | IL4 / Interleukin-4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Simbolo del gene | IL4 |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15973548
|
enQuireBio™
QP10337-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953548
|
enQuireBio™
QP10337-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943548
|
enQuireBio™
QP10337-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963548
|
enQuireBio™
QP10337-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
IL4 / Interleukin-4 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HNCHIALREI IETLNSLTEQ KTLCTKLTIT DILAASKNTT EKETFCRAAT VLRQFYSHHE KDTRCLGATA QQFHRHKQLI RFLKRLDRNL WGLAGLNSCP VKEANQSTLE DFLERLKTIM REKYSKCSS | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
Research Use Only | |
IL4 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered 2 M PBS, pH 7.4, 5 % trehalose, lyophilized |