missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001239211.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 18293 |
Nome | 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16040381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001239211.1 | |
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18293 | |
Research Use Only | |
OGDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HLWPNQAPYT VCNSSLSEYG VLGFELGFAM ASPNALVLWE AQFGDFNNMA QCIIDQFICP GQAKWVRQNG IVLLLPHGME GMGPEHSSAR PERFLQMCND DPDVLPDLQE ENFDINQLYD CNWIVVNCST PGNFFHVLRR QILLPFRKPL IVFTPKSLLR HPEARTSFDE MLPGTHFQRV IPENGPAAQD PHKVKRLLFC TGKVYYDLTR ERKARNMEEE VAITRIEQLS PFPFDLLLKE AQKYPNAELA WCQEEHKNQG YYDYVKPRLR TTIDRAKPVW YAGRDPAAAP ATGNKKTHLT ELQRFLDTAF DLDAFKKFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |