Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Activin A / INHBA Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5450.00€
Specifica
Numero di accesso NP_032406.1
ID gene (immissione) 16323
Nome Activin A / INHBA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15976119
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5433-2UG
2 μg
112.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956119
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5433-10UG
10 μg
263.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946119
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5433-100UG
100 μg
835.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15986119
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5433-500UG
500 μg
3330.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966119
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5433-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_032406.1
Activin A / INHBA Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Cytotoxicity of MPC-11 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
16323
Research Use Only
INHBA
Recombinant Protein
E. coli
MGLECDGKVN ICCKKQFFVS FKDIGWNDWI IAPSGYHANY CEGECPSHIA GTSGSSLSFH STVINHYRMR GHSPFANLKS CCVPTKLRPM SMLYYDDGQN IIKKDIQNMI VEECGCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.