missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acyl-protein thioesterase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acyl-protein thioesterase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032892.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 18777 |
Nome | Acyl-protein thioesterase 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16012510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16022510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062510
|
enQuireBio™
QP6328-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_032892.1 | |
Acyl-protein thioesterase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18777 | |
Research Use Only | |
Lypla1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCGNNMSAPM PAVVPAARKA TAAVIFLHGL GDTGHGWAEA FAGIKSPHIK YICPHAPVMP VTLNMNMAMP SWFDIVGLSP DSQEDESGIK QAAETVKALI DQEVKNGIPS NRIILGGFSQ GGALSLYTAL TTQQKLAGVT ALSCWLPLRA SFSQGPINSA NRDISVLQCH GDCDPLVPLM FGSLTVERLK ALINPANVTF KIYEGMMHSS CQQEMMDVKH FIDKLLPPID | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |