Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AK1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | AK1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954088
|
enQuireBio™
QP10509-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974088
|
enQuireBio™
QP10509-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964088
|
enQuireBio™
QP10509-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
AK1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCCVSS EPQEEGGRKT GEKLKKAKII FVVGGPGSGK GTQCEKIVQK YGYTHLSTGD LLRAEVSSGS ERGKKLSAIM EKGELVPLDT VLDMLRDAML AKVDSSNGFL IDGYPREVKQ GEEFEQKIGQ PTLLLYVDAG AETMTQRLLK RGETSGRVDDNEETIKKRLE TYYNATEPVI SFYDKRGIVR KVNAEGTVDT VFSEVCTYLD SLK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
AK1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |