Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANGPTL7 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 755.00€
Specifica
Nome ANGPTL7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15935898
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11022-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955898
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11022-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945898
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11022-25UG
25 μg
755.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ANGPTL7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
ANGPTL7 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
QKPHKRKTQL KAAGCCEEMR ELKAQVANLS SLLGELSRKQ ESDWVSVVMQ VMELESSSKH MESRLSTAES KYSEMNNQID IMQLQAAQTV TQTSADAIYD CSSLYQKNYR ISGVYKLPPD EFLGSPELEV FCDMETSGGG WTIIQRRKSG LVSFYQDWRQ YKQGFGSIRG DFWLGNEHIH RLTRQPSRLR VELEDWEGNA RYAEYSYFAL GNELNSYRLF LGNYSGNVGK DALLYHNNTV FSTKDKDNDN CLDKCAQLRK GGYWYNCCTD SNLNGVYYRL GEHRKHMDGI SWYGWHGANY SLKRVEMKIR PEAFKPLEHH HHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.