Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse APOA1 Protein
A cDNA sequence encoding the APOA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 11806
Nome APOA1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene Apoa1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11044-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11044-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935968
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11044-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
11806
Research Use Only
Apoa1
Mouse
His
APOA1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
APOA1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDEPQSQW DKVKDFANVY VDAVKDSGRD YVSQFESSSL GQQLNLNLLE NWDTLGSTVS QLQERLGPLT RDFWDNLEKE TDWVRQEMNK DLEEVKQKVQ PYLDEFQKKW KEDVELYRQK VAPLGAELQE SARQKLQELQ GRLSPVAEEF RDRMRTHVDS LRTQLAPHSE QMRESLAQRL AELKSNPTLN EYHTRAKTHL KTLGEKARPA LEDLRHSLMP MLETLKTQVQ SVIDKASETL TAQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.