missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein E, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001292748.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11816 |
Nome | Apolipoprotein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15976869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15946869
|
enQuireBio™
QP5668-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001292748.1 | |
Apolipoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11816 | |
Research Use Only | |
Apoe | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EGEPEVTDQL EWQSNQPWEQ ALNRFWDYLR WVQTLSDQVQ EELQSSQVTQ ELTALMEDTM TEVKAYKKEL EEQLGPVAEE TRARLGKEVQ AAQARLGADM EDLRNRLGQY RNEVHTMLGQ STEEIRARLS THLRKMRKRL MRDAEDLQKR LAVYKAGARE GAERGVSAIR ERLGPLVEQG RQRTANLGAG AAQPLRDRAQ AFGDRIRGRL EEVGNQARDR LEEVREHMEE VRSKMEEQTQ QIRLQAEIFQ ARLKGWFEPI VEDMHRQWAN LMEKIQASVA TNPIITPVAQ ENQ | |
Greater than 89.4% as determined by SDS-PAGE. |