Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ARSA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946078
|
enQuireBio™
QP11079-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926078
|
enQuireBio™
QP11079-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936078
|
enQuireBio™
QP11079-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ARSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ARSA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSPPNILL IFADDLGYGD LGSYGHPSST TPNLDQLAEG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRS GMYPGVLGPS SQGGLPLEEV TLAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPD IPCKGGCDQG LVPIPLLANL TVEAQPPWLP GLEARYVSFS RDLMADAQRQ GRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFTKRSGRG PFGDSLMELD GAVGALMTTV GDLGLLEETL VIFTADNGPE LMRMSNGGCS GLLRCGKGTT FEGGVREPAL VYWPGHITPG VTHELASSLD LLPTLAALTG APLPNVTLDG VDISPLLLGT GKSPRKSVFF YPPYPDEIHG VFAVRNGKYK AHFFTQGSAH SDTTSDPACH AANRLTAHEP PLLYDLSQDP GENYNVLESI EGVSPEALQA LKHIQLLKAQ YDAAMTFGPS QIAKGEDPAL QICCQPSCTP HPVCCHCPGS QSHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |