Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ASGPR1 / ASGR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001278060.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11889 |
Nome | ASGPR1 / ASGR1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15986989
|
enQuireBio™
QP5684-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926999
|
enQuireBio™
QP5684-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996989
|
enQuireBio™
QP5684-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15916999
|
enQuireBio™
QP5684-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15936999
|
enQuireBio™
QP5684-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15906999
|
enQuireBio™
QP5684-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001278060.1 | |
ASGPR1 / ASGR1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11889 | |
Research Use Only | |
Asgr1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QNSQLREDLL ALRQNFSNLT VSTEDQVKAL STQGSSVGRK MKLVESKLEK QQKDLTEDHS SLLLHVKQLV SDVRSLSCQM AAFRGNGSER TCCPINWVEY EGSCYWFSSS VRPWTEADKY CQLENAHLVV VTSRDEQNFL QRHMGPLNTW IGLTDQNGPW KWVDGTDYET GFQNWRPEQP DNWYGHGLGG GEDCAHFTTD GRWNDDVCRR PYRWVCETKL DKAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |