Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bcl-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Bcl-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Specifica
Numero di accesso NP_033871.2
ID gene (immissione) 12043
Nome Bcl-2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15917189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15957189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-50UG
50 μg
339.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15907189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-100UG
100 μg
545.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-200UG
200 μg
870.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-500UG
500 μg
1500.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5710-EC-1MG
1 mg
2450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_033871.2
Bcl-2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
12043
Research Use Only
Bcl2
Recombinant Protein
E. coli
GRTGYDNREI VMKYIHYKLS QRGYEWDAGD ADAAPLGAAP TPGIFSFQPE SNPMPAVHRD MAARTSPLRP LVATAGPALS PVPPVVHLTL RRAGDDFSRR YRRDFAEMSS QLHLTPFTAR GRFATVVEEL FRDGVNWGRI VAFFEFGGVM CVESVNREMS PLVDNIALWM TEYLNRHLHT WIQDNGGWDA FVELYGPSMR P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.