Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BCL2L1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCL2L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome BCL2L1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15956288
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11144-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946288
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11144-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936288
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11144-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
BCL2L1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
BCL2L1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSNRE LVVDFLSYKL SQKGYSWSQF SDVEENRTEA PEETEAERET PSAINGNPSW HLADSPAVNG ATGHSSSLDA REVIPMAAVK QALREAGDEF ELRYRRAFSD LTSQLHITPG TAYQSFEQVV NELFRDGVNW GRIVAFFSFG GALCVESVDK EMQVLVSRIA SWMATYLNDH LEPWIQENGG WDTFVDLYGN NAAAESRKGQ ER
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.