Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032032.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14173 |
Nome | bFGF / FGF2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956079
|
enQuireBio™
QP5413-10UG |
10 μg |
112.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15986079
|
enQuireBio™
QP5413-50UG |
50 μg |
263.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946079
|
enQuireBio™
QP5413-100UG |
100 μg |
452.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976079
|
enQuireBio™
QP5413-500UG |
500 μg |
1160.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966079
|
enQuireBio™
QP5413-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_032032.1 | |
bFGF / FGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse bFGF / FGF2 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.5 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14173 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALPEDGGA AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |