Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse c-Myc OncoProtein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) c-Myc Oncoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001170823.1
ID gene (immissione) 17869
Nome c-Myc OncoProtein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16063030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16083030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16073030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16093030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16003040
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16013040
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6398-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001170823.1
c-Myc OncoProtein
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
17869
Research Use Only
MYC
Recombinant Protein
E. coli
MPLNVNFTNR NYDLDYDSVQ PYFICDEEEN FYHQQQQSEL QPPAPSEDIW KKFELLPTPP LSPSRRSGLC SPSYVAVATS FSPREDDDGG GGNFSTADQL EMMTELLGGD MVNQSFICDP DDETFIKNII IQDCMWSGFS AAAKLVSEKL ASYQAARKDS TSLSPARGHS VCSTSSLYLQ DLTAAASECI DPSVVFPYPL NDSSSPKSCT SSDSTAFSPS SDSLLSSESS PRASPEPLVL HEETPPTTSS DSEEEQEDEE EIDVVSVEKR QTPAKRSESG SSPSRGHSKP PHSPLVLKRC HVSTHQHNYA APPSTRKDYP AAKRAKLDSG RVLKQISNNR KCSSPRSSDT EENDKRRTHN VLERQRRNEL KRSFFALRDQ IPELENNEKA PKVVILKKAT AYILSIQADE HKLTSEKDLL RKRREQLKHK LEQLRNSGA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.