Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6499-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001116426.1
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Research Use Only
PLA2G5
Recombinant Protein
E. coli
GLLELKSMIE KVTGKNAFKN YGFYGCYCGW GGRGTPKDGT DWCCQMHDRC YGQLEEKDCA IRTQSYDYRY TNGLVICEHD SFCPMRLCAC DRKLVYCLRR NLWTYNPLYQ YYPNFLC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18784
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol