missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_031617.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 12317 |
Nome | CALR / Calreticulin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15967489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15987489
|
enQuireBio™
QP5750-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_031617.1 | |
CALR / Calreticulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12317 | |
Research Use Only | |
Calr | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPAIYFKEQF LDGDAWTNRW VESKHKSDFG KFVLSSGKFY GDLEKDKGLQ TSQDARFYAL SAKFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPSGL DQKDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAAKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDANIYA YDSFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEDKKRK EEEEAEDKED DDDRDEDEDE EDEKEEDEEE SPGQAKDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |