Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cathepsin S / CTSS Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_067256.4 |
| ID gene (immissione) | 13040 |
| Nome | Cathepsin S / CTSS Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | ctss |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |