Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_035463.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20296 |
Nome | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966149
|
enQuireBio™
QP5449-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946149
|
enQuireBio™
QP5449-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936149
|
enQuireBio™
QP5449-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976149
|
enQuireBio™
QP5449-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956149
|
enQuireBio™
QP5449-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_035463.1 | |
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20296 | |
Research Use Only | |
CCL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDAVNAPLT CCYSFTSKMI PMSRLESYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE VCADPKKEWV QTYIKNLDRN QMRSEPTTLF KTASALRSSA PLNVKLTRKS EANASTTFST TTSSTSVGVT SVTVN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |